Merck
CH4424845407
ChemBridge Corporation
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[(2-chlorobenzyl)amino]ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-11-5-6-12;/h1-4,11-12H,5-7H2;1H
Clave InChI
YMKPACQFPDUVHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004511
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004511_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)