Merck
CH4424845329
ChemBridge Corporation
1-(3-methoxybenzoyl)piperazine trifluoroacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
334.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-methoxybenzoyl)piperazine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.C2HF3O2/c1-16-11-4-2-3-10(9-11)12(15)14-7-5-13-6-8-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,9,13H,5-8H2,1H3;(H,6,7)
Clave InChI
YWDYFVBKJZIRER-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
CF3COOH
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004082
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004082_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)