Merck
CH4424845153
ChemBridge Corporation
[(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN3.2ClH/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-10)11-6;;/h1-3H,4,10H2,(H,11,12);2*1H
Clave InChI
BNAYMHMLRWAORU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002683
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002683_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)