Merck
CH4424844907
ChemBridge Corporation
4-piperidinyl(2-pyridinyl)methanol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.18
Número MDL:
Iupac Name
piperidin-4-yl(pyridin-2-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.2ClH/c14-11(9-4-7-12-8-5-9)10-3-1-2-6-13-10;;/h1-3,6,9,11-12,14H,4-5,7-8H2;2*1H
Clave InChI
OUDRZBKDKCCOPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4005911
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4005911_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)