CH4415172832
ChemBridge Corporation
(1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-ylmethyl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-4-7-5-2-1-3-6(5)9-10-7;/h1-4,8H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
OQMHQBOLBQFAFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087801_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)