Merck
CH4415172813
ChemBridge Corporation
[(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.14
Número MDL:
Iupac Name
(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-6-9-7-12-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8;;/h1-5,7H,6,11H2,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
PHSGANGGJOEOJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087779
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087779_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)