CH4415172805
ChemBridge Corporation
[3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)propyl]amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN3.ClH/c11-7-3-4-8-9(6-7)14-10(13-8)2-1-5-12;/h3-4,6H,1-2,5,12H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
QOCFMCCFTBFEDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087771_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)