Merck
CH4411837370
ChemBridge Corporation
3-bromo-5-ethyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-ethyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C5H8BrN3/c1-3-4-7-5(6)8-9(4)2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
HXMMLGNJMQMZLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085378
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085378_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)