Merck
CH4394346253
ChemBridge Corporation
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C12H15N3O3/c1-16-9-4-7(8-6-11(13)15-14-8)5-10(17-2)12(9)18-3/h4-6H,1-3H3,(H3,13,14,15)
Clave InChI
ZASLKPOJZFAGHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085305
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085305_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)