Merck
CH4375444659
ChemBridge Corporation
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c1-11(2)9(13)6-3-4-7(10)8(5-6)12(14)15/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
RIOXTSMUEXTUSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045153
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045153_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)