CH4358855958
ChemBridge Corporation
3-[(4S)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O4/c9-4(10)2-1-3-5(11)8-6(12)7-3/h11H,1-2H2,(H,9,10)(H2,7,8,12)
Clave InChI
AUEWBGSYKYHMCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045608_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)