Merck
CH4338629825
ChemBridge Corporation
2-chloro-3-ethylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.6
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-ethylpyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-2-6-4-3-5-9-7(6)8/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
WRWTXYCFRFIOEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037222
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037222_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)