Merck
CH4321848792
ChemBridge Corporation
1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undecane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undecane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(3-5-9-4-1)10-6-7-11-8/h9H,1-7H2
Clave InChI
FBZXTZIKSOUPGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037749
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037749_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)