Merck
CH4309657110
ChemBridge Corporation
4-propyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
4-propyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-7-6(8(11)12)4-9-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
JPWDODSSYWUORQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043713
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043713_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)