Merck
CH4250699545
ChemBridge Corporation
4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzisoxazol-3-ylmethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzisoxazol-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-5-7-6-3-1-2-4-8(6)11-9-7/h10H,1-5H2
Clave InChI
CYPCPJLLNKCLRH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036236
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036236_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)