Merck
CH4244052360
ChemBridge Corporation
cis-octahydrothieno[3,4-b]pyrazine 6,6-dioxide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4aR,7aS)octahydrothieno[3,4-b]pyrazine 6,6-dioxide
Inchi Code
1S/C6H12N2O2S/c9-11(10)3-5-6(4-11)8-2-1-7-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+
Clave InChI
XBPSKZNDAZYXNY-OLQVQODUSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035400
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035400_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)