Merck
CH4238557801
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-10-5(3-4-8-10)6(11)9-7/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,9,11)
Clave InChI
WQLSSKUSMVWFIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036182
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036182_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)