Merck
CH4238556365
ChemBridge Corporation
3-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C14H14N2/c15-13-6-3-7-14(8-13)16-9-11-4-1-2-5-12(11)10-16/h1-8H,9-10,15H2
Clave InChI
GVTTYJQILUUYSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002521
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002521_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)