Merck
CH4238556202
ChemBridge Corporation
1-acetyl-4-pyrrolidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-acetyl-4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-11(16)14-8-4-12(10-13,5-9-14)15-6-2-3-7-15/h2-9H2,1H3
InChI key
RBIZPBOZYSQJCF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002298
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002298_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)