Merck
CH4196934722
ChemBridge Corporation
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-8-4-5-10(9(11)6-8)12-7(2)13/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
PTNZBDTVFQBGST-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5539498
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5539498_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)