Merck
CH4196934677
ChemBridge Corporation
2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.03
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O/c6-4-1-8-9(2-4)3-5(7)10/h1-2H,3H2,(H2,7,10)
Clave InChI
QOTHDPSGRAJMJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035576
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035576_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)