Merck
CH4196934305
ChemBridge Corporation
6-bromo-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.13
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)11-8(10)12-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
Clave InChI
CQNDRYGENLEDAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029174
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029174_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)