Merck
CH4183975714
ChemBridge Corporation
N-(3-amino-4-fluorophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(3-amino-4-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9FN2O2S/c1-13(11,12)10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,9H2,1H3
Clave InChI
VDHHFCYTUBBLSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034294
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034294_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)