CH4182076555
ChemBridge Corporation
[(2,3-dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(2,3-dimethylanilino)(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
XMVLYJCDWHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028016_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)