CH4182076295
ChemBridge Corporation
methyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-9-6(2)7(5)8(10)11-3/h4,9H,1-3H3
Clave InChI
WTRAMBVKRHNQQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027345_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)