CH4182075630
ChemBridge Corporation
2-(1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-2-6(7(10)11)9-5-3-4-8-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
IEXRRMGTTDOMLK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4025076
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4025076_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)