Merck
CH4182075221
ChemBridge Corporation
2-[(piperidin-3-yloxy)methyl]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[(3-piperidinyloxy)methyl]pyridine
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-2-7-13-10(4-1)9-14-11-5-3-6-12-8-11/h1-2,4,7,11-12H,3,5-6,8-9H2
Clave InChI
MSMROVSZSSGCHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010790
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010790_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)