CH4182074863
ChemBridge Corporation
2-isobutylmorpholine
About This Item
Iupac Name
2-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-9-3-4-10-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HNDXEVBVCNVVOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018982_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)