Merck
CH4102153691
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-phenylbutanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-phenylbutanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-9(11)10(13)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
LPYHYCASMUNJLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071743
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071743_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)