CH4102153356
ChemBridge Corporation
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
About This Item
Iupac Name
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c10-5-8-12-9(13-14-8)6-3-1-2-4-7(6)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
PUZWQESMXKKSGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070840_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)