Merck
CH4102153248
ChemBridge Corporation
(2,3,6-trimethylphenoxy)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2,3,6-trimethylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-4-5-8(2)11(9(7)3)14-6-10(12)13/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
YINBWASSUBWPJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6878260
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6878260_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)