Merck
CH4102152874
ChemBridge Corporation
{3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)oxy]phenyl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
{3-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11-5-3-4-10(6-11)7-12/h3-6,12H,1,7-8H2,2H3
Clave InChI
RJOQHHOJBRMRTO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070809
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070809_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)