Merck
CH4102152843
ChemBridge Corporation
3-amino-N-(2-phenylethyl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-N-(2-phenylethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c16-14-8-4-7-13(11-14)15(18)17-10-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,11H,9-10,16H2,(H,17,18)
Clave InChI
RUCCIRQTLQFVOM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9035558
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9035558_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)