Merck
CH4102152808
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.66
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2/c11-4-3-9(15)12-6-1-2-7-8(5-6)14-10(16)13-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,15)(H2,13,14,16)
Clave InChI
JGCKERWIFJNBBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7210844
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7210844_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)