Merck
CH4102152583
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-1,3-thiazol-2-ylpropanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2OS/c1-4(7)5(10)9-6-8-2-3-11-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
VDFJYQWYSQZREP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024592
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024592_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)