Merck
CH4102152556
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-1,3-thiazol-2-ylbutanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.13
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C7H9BrN2OS/c1-2-5(8)6(11)10-7-9-3-4-12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
AKJINHVPVKYWNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024588
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024588_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)