Merck
CH4102152349
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-8-3-4-10(9(2)7-8)13-11(14)5-6-12/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
QUELVOCFFFLHOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5345232
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5345232_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)