Merck
CH4102152237
ChemBridge Corporation
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N4O2/c11-5(12)4-8-6-7-2-1-3-10(6)9-4/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
SIJYLNWLBGNWSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4401880
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4401880_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)