Merck
CH4102151654
ChemBridge Corporation
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)glycine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Iupac Name
[(5-formyl-2-pyrimidinyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10)
Clave InChI
NGAADUOECILAHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023645
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023645_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)