Merck
CH4102150995
ChemBridge Corporation
2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,8-dimethyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-7-4-3-5-9-6-10(12(14)15)8(2)13-11(7)9/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
KSHMZYLTYHXCHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014225
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014225_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)