Merck
CH4102150878
ChemBridge Corporation
(4-methylpiperidin-1-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
(4-methyl-1-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7-2-4-9(5-3-7)6-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AVZSMACEWPTTTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013123
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013123_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)