CH4102149844
ChemBridge Corporation
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-amine
About This Item
Iupac Name
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-4-3-6-5(2)10-8(9)11-7(6)12-4/h3H,1-2H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
MSEVJFYMGKQFNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001931_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)