Merck
CH4102149769
ChemBridge Corporation
(1-methyl-3-morpholin-4-ylpropyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-3-(4-morpholinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(9)2-3-10-4-6-11-7-5-10/h8H,2-7,9H2,1H3
Clave InChI
GWAZLPJZKQFTRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004403
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004403_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)