CH4102149728
ChemBridge Corporation
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O4/c11-8-6-7(9(12)13)10(14-8)4-2-1-3-5-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
Clave InChI
ZTXZIBLPLHQZAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004219_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)