CH4102149350
ChemBridge Corporation
3-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)phenol
About This Item
Iupac Name
3-(5-methyl-1H-tetraazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H8N4O/c1-6-9-10-11-12(6)7-3-2-4-8(13)5-7/h2-5,13H,1H3
Clave InChI
ZNAULYCHNQCCGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010364
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010364_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)