CH4102149265
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-[3-(methylthio)phenyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
N-methyl-N-[3-(methylsulfanyl)benzyl]amine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-10-7-8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Clave InChI
ATRLHJZOUVMIHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002913
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002913_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)