CH4026586274
ChemBridge Corporation
5-[1-(4-isopropylphenoxy)ethyl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Iupac Name
5-[1-(4-isopropylphenoxy)ethyl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C14H19N3OS/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)18-10(3)13-15-16-14(19)17(13)4/h5-10H,1-4H3,(H,16,19)
Clave InChI
ORCYKNXZCPJCCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018165_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)