Merck
CH4026586117
ChemBridge Corporation
2-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.36
Número MDL:
Iupac Name
2-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C17H20N2O2/c1-17(2,13-6-4-3-5-7-13)14-8-10-15(11-9-14)21-12-16(20)19-18/h3-11H,12,18H2,1-2H3,(H,19,20)
Clave InChI
CDPDTMZORKWRDY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015231
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015231_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)