Merck
CH4026586115
ChemBridge Corporation
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)15-7-11(14)13-12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
SGEKDXDLMYFJOF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015221
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015221_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)