Merck
CH4026586112
ChemBridge Corporation
3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.21
MDL number:
Iupac Name
3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c10-11-9(14)4-2-6-1-3-7(12)8(13)5-6/h1,3,5,12-13H,2,4,10H2,(H,11,14)
InChI key
MMNJHAKONQNNGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015017
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015017_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)